KHGEG05TT1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 5 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC/TC, Gamma Compatible
Sinónimos:
Opticap Gamma Compatible XL 5 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
Seleccione un Tamaño
518,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
518,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Millipore Express® SHC, Opticap® XL Cápsula, Opticap® XL 5, pore size 0.5/0.2 μm
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 9.5 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.