Documentos clave
JBRM00005505
Millipore
Adaptador del conector para indicador 55 Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
Seleccione un Tamaño
5 EA
29,40 €
29,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
29,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
29,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
silicone
Nivel de calidad
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
55-PLUS Monitor
idoneidad
suitable for (microbial analysis)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Analice las bebidas y otros líquidos más deprisa y fácil con los indicadores 55-Plus de Millipore. Estas unidades desechables y esterilizadas constituyen un sistema cómodo y fácil que le permitirá optimizar el tiempo de análisis para las pruebas habituales. Después de la filtración de la muestra, solo tiene que añadir 2 ml de medio de cultivo líquido y convertir la base de la unidad en una placa de Petri para incubación.
Este adaptador encaja en el tapón azul nº 8 esterilizable en autoclave con orificio de 9 mm: XX2004718
Conector adaptador del indicador que permite una instalación y extracción sencillas del indicador 55 Plus en el sistema de filtración por membrana de cabeza de tulipa estándar.
Aplicación
Unidad de filtración lista para usar y desechable para el análisis microbiológico de las bebidas y el agua de los procesos; análisis de la biocarga; supervisión del agua
Nota de preparación
Método de esterilización
Autoclave
Información legal
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor