Documentos clave
IT5SP0014
Millipore
F1 Filter Assembly, Water Trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
182,00 €
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
182,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
1 in.
25 mm
Anchura
4 in.
Profundidad
3 in.
peso
16 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany