Documentos clave
IT5SP0002
Millipore
IT5 Spare, 3/8" Barb Filter Test Accessory Kit
Seleccione un Tamaño
1 EA
388,00 €
388,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
388,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
388,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
102 mm
4 in.
Anchura
8 in.
Profundidad
6 in.
peso
16 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
10-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany