Documentos clave
IT5SP0008
Millipore
IT5 Accessory, Inlet Tubing Assembly
Seleccione un Tamaño
1 EA
141,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
141,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Altura
1 in.
25 mm
Anchura
8 in.
Profundidad
8 in.
peso
8 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany