Documentos clave
IFX-CAL-K20
Millipore
Kit XMAP INTELLIFLEX Cal, 20 usos, RUO
Sinónimos:
Kit INTELLIFLEX Cal, Kit de calibración, Kit de calibración XMAP
Seleccione un Tamaño
1 EACH
530,00 €
530,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
NACRES:
NC.54
530,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
envase
kit of 1
compatibilidad
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Para importar los valores deseados desde los kits de calibración y verificación de rendimiento xMAP® INTELLIFLEX
Aplicación
Multiplexado
Componentes
  • Microesferas del calibrador de clasificación Luminex
  • Microesferas del calibrador de clasificación MagPlex
  • Microesferas del calibrador de indicador Luminex
  • CD específico de lote para importar los valores deseados
  • Tira de 28 pocillos
Información legal
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Get even more out of your samples with this Luminex® technology-based mouse cytokine assay – the MILLIPLEX® Mouse Cytokine Expanded Panel 1.