The Drive Fluid formulation is being updated from a single preservative to a mixture of three preservatives. This change is intended to enhance transit stability and reduce the likelihood of future acquired microbial resistance.
40-50030
Líquido impulsor Magpix® PLUS 4PK
Sinónimos:
Luminex, Líquido impulsor, Líquido impulsor Magpix PLUS 4PK, MPXDF4PK, magpix
Seleccione un Tamaño
85,50 €
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
85,50 €
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025Detalles
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 4 pack, 700 mL each
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Contenido relacionado
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
-
What are the distinctions between the Magpix Drive Fluid and Drive Fluid Plus? Additionally, how can one transition to Drive Fluid Plus on the MagPix?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?