HG000C41
Agar Baird-Parker
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
Sinónimos:
Baird-Parker Agar Base
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
composición
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
envase
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3