84922
Selenite Cystine Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Seleccione un Tamaño
142,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
142,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
L-cystine, 0.01 g/L
lactose, 4 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 10 g/L
sodium hydrogen selenite, 4 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
idoneidad
selective for Proteus spp.
selective for Pseudomonas spp.
selective for Salmonella spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?