Key Documents
GI-5ML-B
Millipore
Anti-E (clone MS-12/MS-260) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-12/MS-260, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-12/MS-260, monoclonal
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1