Saltar a
MXRMTR2K
Motor, Mobius® Power MIX 1000/2000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
cable L
12 ft (3.65 m)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
power consumption
0.55 kW
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CSA, CE, UL
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MIX0500L107MIX0200L107MXRCTRLB2K2
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® MIX500
compatibility
for use with MOBIUS® MIX100, for use with MOBIUS® MIX200
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
AC/DC input
-
AC/DC input
-
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
cable L
12 ft (3.65 m)
cable L
300 cm (118.1 in.)
cable L
300 cm (118.1 in.)
cable L
-
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
material
-
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
weight
13.1 kg (29 lb)
weight
4.9 kg (10.8 lb)
weight
22 lb (9.5 kg)