Documentos clave
FR180380143
Sigma-Aldrich
K1-030 Black COOH PS 10%
Seleccione un Tamaño
80380143-0010
376,00 €
376,00 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
For orders above 5 units please use the Request a Bulk Order button.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
80380143-0010
376,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
13102026
376,00 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
For orders above 5 units please use the Request a Bulk Order button.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable