Documentos clave
FR180380011
Sigma-Aldrich
K1-030 Red COOH PS 10%
About This Item
Código UNSPSC:
13102026
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable