FCMAB117P
Anti-SSEA-1 Antibody, clone MC-480, PE conjugate
clone MC-480, from mouse, PE
Sinónimos:
SSEA-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MC-480, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgM
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FUT4(2526)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse embryonic Stem Cells
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable