EZHFGF23
Human FGF-23 ELISA Kit
measuress and quantifies FGF-23 levels in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
ELISA Kit for Human FGF-23, FGF-23 ELISA, Human FGF-23 Detection
Seleccione un Tamaño
984,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
984,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Human FGF-23 ELISA Kit, This Human FGF-23 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-23 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma)
standard curve range: 9.9-2400 pg/mL
inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
No significant cross-reactivity has been observed to other human and rat molecules/hormones tested
Aplicación
Stem Cell Research
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1