EZGSWG474
Filtros EZ-Pak 0,22µm 47mm blanca cuadriculada
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Membrana de filtración EZ-Pak®, Membranas de filtración, filtros de MCE, GSWG EZ-PAK, Membranas semipermeables
Seleccione un Tamaño
525,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
525,00 €
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nivel de calidad
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante / nombre comercial
EZ-Pak®
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condiciones de envío
ambient
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.