Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
MZHAWG251
Millipore
Sistema de filtración a través de membrana
ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE) filter, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, sample volume -250 mL
Sinónimos:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parámetros
-250 mL sample volume
diám. del filtro
47 mm
matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
idoneidad
suitable for microbiology
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Microfil® con EZ-Pak® es un sistema fácil de usar, rápido y preciso para el análisis microbiológico habitual de bebidas y agua potable. Para lo último en comodidad y eficacia, combine el sistema EZ-Pak® con la unidad de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil® de 250 ml listos para usar, que vienen con el sistema de filtración EZ-Pak®, con membranas cuadriculadas blancas y tamaño de poro de 0,45 μm, eliminan la necesidad de lavado y esterilización después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para atrapar bacterias. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de lo que ocurre en los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz membrana-embudo, lo que produce una recuperación constante de microorganismos.
Aplicación
Microfil® con los filtros EZ-Pak® encuentra aplicación en las industrias clínica, de cosmética, medioambiental, de control de calidad industrial, farmacéutica y alimentaria, de alimentos sólidos y líquidos. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Características y beneficios
  • Práctico y fácil de usar
  • Dispositivo esterilizado y listo para usar: ahorra tiempo y dinero
  • Reducción de la carga de trabajo del laboratorio
  • Tasa de filtración más rápida debido a una mayor superficie
Principio
Vacío
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.