Documentos clave
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
Sinónimos:
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
impurezas
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
residuo de ign.
≤0.005%
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
temperatura de transición
flash point 111 °C
solubilidad
1000 g/L
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
anhydrous, Reagent
Nota de análisis
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - open cup