Documentos clave
EHRP
Sigma-Aldrich
Enzyme Solution
Seleccione un Tamaño
1 EA
61,20 €
61,20 €
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
61,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.84
61,20 €
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable