Documentos clave
ECM507
Sigma-Aldrich
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (5 µm), fluorimetric
Seleccione un Tamaño
1 KIT
874,00 €
874,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
874,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.76
874,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
all
Nivel de calidad
técnicas
activity assay: suitable
método de detección
fluorometric
Envase
Contains 2 plates sufficient for 24 assays
Componentes
Sterile 5 μm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005708) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). Cell Detachment Solution: (Part No. 90131) One bottle - 16 mL. 4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL. CyQUANT GR Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL Forceps: (Part No. 10203) One each.
Almacenamiento y estabilidad
Store kit components at 2° to 8°C, up to the expiration date provided on the kit.
Información legal
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3