Saltar a
ECM504
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (3µm), colorimetric
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
621,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
621,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
all
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
Application
The Millipore 3 µm QCM Chemotaxis Assay 24-well-colorimetric is performed in a Migration Chamber, based on the Boyden chamber principle. The 3 µm pore size of this assay′s Boyden chambers is appropriate for studying leukocyte migration. The quantitative nature of this assay is useful for screening of pharmacological agents. Each kit provides sufficient materials for the evaluation of 24 samples.
The Millipore 3 µm QCM Chemotaxis Assay 24-well-colorimetric is intended for research use only; not for diagnostic applications.
Packaging
24 wells
Preparation Note
The two Sterile 3 µm 24-well Cell migration plate assembly and forceps are stored at 2°-8°C. WST-1 reagent and Electro Coupling Solution are stored at -20°C.
Other Notes
Sterile 3 µm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005709) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). WST-1 Reagent: (Part No. CS201370) One vial. Electro Coupling Solution: (Part No. CS201382) 5 ml. Forceps: (Part No. 10203) One each.