E8020-K
Human C-Peptide Standard
Seleccione un Tamaño
286,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
286,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable