Saltar a
CMP473TS1
Milligard® PES 1,2/0,45 µm, Cartucho
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Milligard PES 30" 1.2/0.45 μm Cartridge
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
prefiltration: suitable
L
31.8 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
1.8 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Preparation Note
Este producto se fabricó con materiales materiales que cumplen los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
Autoclave en húmedo x25, ciclos de 60 minutos a 128°C. Vapor en línea (húmedo): 10 ciclos directos, 30 minutos,
135 °C a ≤0,34 bar y 5 ciclos inversos,
30 minutos, 135 °C a ≤0,07 bar (<1 psid)*.
*Los dispositivos fueron validados utilizando vapor a una presión diferencial completa empezando a 31 psid hasta una presión diferencial final de 1 psid, lo que provoca un promedio calculado de 4 psid en direcciones directa e inversa.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de las membranas MILLIGARD® PES
  • Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de las membranas de PES MILLIGARD®
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
El producto se fabrica en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación. El Sistema de Gestión de Calidad de la planta de fabricación está aprobado por un organismo de registro acreditado según la norma de calidad ISO 9001 correspondiente.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CMP873TS1CMP872TS1CMP472TS1
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
pore size
1.2/0.45 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
pore size
1.2/0.45 μm pore size
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
filtration area
1.8 m2
filtration area
1.59 m2
filtration area
1.06 m2
filtration area
1.20 m2
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
Still not finding the right product?
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia