Merck
CMP873TS1
Millipore
Milligard® PES 1,2/0,8 µm, Cartucho
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Milligard PES 30" 1.2/0.8 μm Cartridge
Seleccione un Tamaño
1 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Milligard®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Milligard®
Parámetros
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
31.8 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
69 mm (2.71 in.)
filtración área
1.59 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Otras notas
El producto se fabrica en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación. El Sistema de Gestión de Calidad de la planta de fabricación está aprobado por un organismo de registro acreditado según la norma de calidad ISO 9001 correspondiente.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de las membranas MILLIGARD® PES
  • Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de las membranas de PES MILLIGARD®
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
Este producto se fabricó con materiales materiales que cumplen los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
Autoclave en húmedo x25, ciclos de 60 minutos a 128°C. Vapor en línea (húmedo): 10 ciclos directos, 30 minutos,
135 °C a ≤0,34 bar y 5 ciclos inversos,
30 minutos, 135 °C a ≤0,07 bar (<1 psid)*.
*Los dispositivos fueron validados utilizando vapor a una presión diferencial completa empezando a 31 psid hasta una presión diferencial final de 1 psid, lo que provoca un promedio calculado de 4 psid en direcciones directa e inversa.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.