Documentos clave
CH2900011
SAFC
Calcium Folinate Hydrate crystalline / Leucovorin Calcium crystalline
Ph. Eur., USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Folinic acid calcium salt, Calcii Folinas, Calcium Folinate, Leucovorin Calcium, Calcium folinate
Seleccione un Tamaño
CH2900011
3290,00 €
3290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
CH2900011
3290,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21CaN7O7
Número de CAS:
Peso molecular:
511.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
3290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agency
Ph. Eur.
USP
Formulario
powder
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Clave InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descripción general
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Calcium Folinate Hydrate crystalline has three main clinical applications:
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Envase
Customized packaging possible
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Arcofolin® Methylfolate as a superior alternative to Folic Acid has uniquely become available for nutritional supplementation and fortification.
Contenido relacionado
Nuestros folatos de gran calidad se fabrican conforme a la directriz ICH Q7 de cGMP y están respaldados por una asistencia normativa específica en todo el mundo.
Our high-quality folates are manufactured under cGMP guideline ICH Q7 and backed by dedicated regulatory support worldwide.