CH2900010
Calcium Folinate Hydrate amorphous / Leucovorin Calcium amorphous
Ph. Eur., USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Folinic acid calcium salt, Calcii Folinas, Calcium Folinate, Leucovorin Calcium, Calcium folinate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agency
Ph. Eur.
USP
formulario
powder
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Clave InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descripción general
Aplicación
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Envase
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Arcofolin® Methylfolate as a superior alternative to Folic Acid has uniquely become available for nutritional supplementation and fortification.
Contenido relacionado
Nuestros folatos de gran calidad se fabrican conforme a la directriz ICH Q7 de cGMP y están respaldados por una asistencia normativa específica en todo el mundo.
Our high-quality folates are manufactured under cGMP guideline ICH Q7 and backed by dedicated regulatory support worldwide.