Documentos
CBS10GM
Sigma-Aldrich
SUPER CHEMIBLOCK HETEROPHILE BLOCKING AG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable