Documentos clave
BI0422
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
El producto BI0422 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
composición
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
idoneidad de la reacción
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
color
red
temperatura de transición
flash point -13 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
BI0422-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análisis
Assay (pyridine, GC): 0.36-0.44% v/v
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C