BE-2ML-B
Anti-Jkb (clone MS-8) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Jkb from the clone MS-8, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-8, monoclonal
envase
pkg of 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
30-56 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
1 of 4
Este artículo | BE-10X2ML-B | BI-2ML-B | BW-5ML-B |
---|---|---|---|
human | human | human | human |
BIOSCOT™ | BIOSCOT™ | BIOSCOT™ | BIOSCOT™ |
agglutination assay: suitable | agglutination assay: suitable | agglutination assay: suitable | agglutination assay: suitable |
clinical testing | clinical testing | clinical testing | clinical testing |
600 | 600 | 600 | 600 |
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1