Documentos clave
BE-10X2ML-B
Millipore
Anti-Jkb (clone MS-8) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Jkb from the clone MS-8, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-8, monoclonal
envase
pkg of 10 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
30-56 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide;Filtered through a 0.22μm terminal filter;Shelf Life: 36 months from date of filtration;Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration;For In Vitro use only .
Aplicación
Tube technique
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable