Documentos clave
AX0152
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), anhydrous, biotech. grade
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
200-835-2
grado:
anhydrous
biotech. grade
Ensayo:
≥99.9% (GC)
aplicaciones:
pharmaceutical
bp:
81-82 °C (lit.)
presión de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
El producto AX0152 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
Acetonitrilo, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
grado
anhydrous
biotech. grade
Nivel de calidad
200
300
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
impurezas
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorción UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
anhydrous, Biotechnology
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree amine (as dimethylamine)1ppm maxRefractive index (n 20/D)1.3434-1.3446Titrable acid2.0µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.60AU maxUV Abs. at 220 nm0.30AU maxUV Abs. at 230 nm0.08AU maxUV Abs. at 240 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.03AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)10ppm max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup