Documentos clave
AG356
Sigma-Aldrich
P2X3, control peptide for AB5895 and AB5896
Seleccione un Tamaño
100 μG
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rat
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
2 mg/mL
técnicas
cell based assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
P2X3 control peptide for AB5895 and AB5986.
Aplicación
Antibody blocking (AB5895 and AB5896)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable