ABT334
Anti-TSLP receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
TSLP Receptor Antibody, TSLP Receptor, Thymic stromal lymphopoietin receptor, CRL2, ILXR, TSLPR, Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR
Seleccione un Tamaño
407,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
407,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSLP(85480)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP receptor in human liver cells.
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP receptor in 15 µg of human liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human liver tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable