ABT266
Anti-Dynein Antibody, HC, cytosolic
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1, Cytoplasmic dynein heavy chain 1, Dynein heavy chain, cytosolic
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Dync1H1(537748)
human ... DYNC1H1(1778)
mouse ... Dync1H1(13424)
rat ... Dync1H1(29489)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected cytoplasmic dynein heavy chain in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable