ABT1890
Anti-MTNR1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Melatonin receptor type 1B, Mel-1B-R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTNR1B(4544)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MTNR1B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad