Merck
07-2273
Anticuerpo anti-fosfo-SPAK (Ser373) / anticuerpo fosfo-OSR1 (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer373/pSer325)
Gene Information
human ... STK39(27347)
General description
Como miembros de la familia de las cinasas (sterile 20)-like (STE20), la cinasa 1 que responde al estrés oxidativo (OSR1) y la cinasa rica en prolina/alanina relacionada con SPS1 (SPAK) actúan como enzimas clave en una cascada de señalización que media la actividad de los cotransportadores Na+/K+/2Cl-(NKCC) en respuesta al estrés osmótico. Ambas cinasas tienen un dominio carboxi-terminal conservado (CCT), que son un 79 % idénticos entre sí en secuencia, y también están muy conservados en ortólogos de estas enzimas en Caenorhabditis elegans, Drosophila y Xenopus. El dominio CCT no refleja ninguna similitud con las secuencias encontradas en otras proteínas. Se sabe que este dominio reconoce e interactúa con un motivo peptídico único (Arg-Phe-Xaa-Val), que está presente en las cinasas activadoras de OSRT1 y SPAK (con-no-lisina-cinasa 1 (WNK1 y WNK4) y también en los sustratos de la familia cinasas STE20 (NKCC1 y NKCC2). Se ha comunicado que la fosforilación de un residuo de Ser o de Thr que precede al motivo (Arg-Phe-Xaa-Val) provoca un choque estérico y posterior disociación del dominio CCT. Además, los pacientes que tienen el síndrome de Gordon portan genes WNK1 y WNK4 mutados.
~60 kDa observados
Immunogen
Epítopo: SPAK fosforilada en Ser373 y OSR1 fosforilada en Ser325.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la SPAK y la OSR1 humanas fosforiladas en Ser375 y Ser325, respectivamente.
Application
Categoría de investigación
Comunicación celular
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo fosfo-SPAK está validado para utilizar en WB para la detección de la proteína fosfo-SPAK.
Subcategoría de investigación
Cinasas y fosfatasas
Estrés oxidativo
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la SPAK fosforilada en la Ser373 y la OSR1 fosforilada en la Ser325.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células HEK293 estimuladas hipotónicamente sin tratar y tratadas con fosfatasa lambda.
Evaluada por Western Blot en células HEK293 estimuladas hipotónicamente no tratadas y tratadas con fosfatasa lambda.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron SPAK / OSR1 en 10 µg de células HEK293 estimuladas hipotónicamente sin tratar y tratadas con fosfatasa lambda.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alissa A Frame et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(6), F1623-F1636 (2019-10-15)
Salt sensitivity of blood pressure is characterized by inappropriate sympathoexcitation and renal Na+ reabsorption during high salt intake. In salt-resistant animal models, exogenous norepinephrine (NE) infusion promotes salt-sensitive hypertension and prevents dietary Na+-evoked suppression of the Na+-Cl- cotransporter (NCC). Studies