ABS190
Anti-PIP5K-Type 1 gamma Antibody
from rabbit
Sinónimos:
Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma, PIP5K1-gamma, PtdIns(4)P-5-kinase 1 gamma, Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type I gamma, PIP5KIgamma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pip5K1C(18717)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected PIP5K-Type 1 gamma in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable