ABS1494
Anti-SCYL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
N-terminal kinase-like protein, Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, SCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, Telomerase transcriptional element-interacting factor, Teratoma-associated tyrosine kinase
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCYL1(57410)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected SCY1-Like Protein 1 (SCYL1) in HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable