ABN78B
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Biotin Conjugate
from rabbit, biotin conjugate
Sinónimos:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Rbfox3(52897)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in adult mouse brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Adult mouse brain tissue
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable