MAB3785
Anti-APC Antibody, NT, clone Ali 12.28
clone Ali 12.28, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Adenomatous Polyposis Coli Protein
Seleccione un Tamaño
449,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
449,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ali 12.28, monoclonal
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry (Acetone Fixed, Frozen)
ELISA
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL: SW480, LoVo, DLD1, and SW837 cell lines
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable