ABN1673
Anti-HD-polySer-Ct
serum, from rabbit
Sinónimos:
HD-RAN-PolySer, HD-PolySer
Seleccione un Tamaño
125,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
125,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Western Blotting applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Immunocytochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polySer-Ct in Immunohistochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Calidad
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PolySer in HEK293T cells transfected with HD-polySer-Ct.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable