Documentos clave
852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
Seleccione un Tamaño
1 MG
367,00 €
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
367,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H71D9NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
739.11
Código UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.28
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (852474C-1MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C18(plasm)-18:1(d9) PE) is a deuterated derivative of C18(plasm)-18:1 PE.
Envase
5ML Clear Glass Sealed Ampule (852474C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)