ABE1404
Anti-MAFA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Transcription factor MafA, Pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator, Transcription factor RIPE3b1, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAFA(389692)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected MAFA in a 293T cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable