Merck
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C90H179N3O46
Número de CAS:
Peso molecular:
2039.38
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable