ABE1043
Anti-CAVIN-3/PRKCDBP Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Protein kinase C delta-binding protein, Cavin-3, Serum deprivation response factor-related gene product that binds to C-kinase
Seleccione un Tamaño
290,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
290,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cavin3(109042)
rat ... Cavin3(85332)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CAVIN-3/PRKCDBP in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1