ABD99
Anti-Rex-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Zinc finger protein 42, Reduced expression protein 1, mREX-1
Seleccione un Tamaño
326,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
326,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZFP42(132625)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Undifferentiated H9 human embryonic stem cells.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable