ABC846
Anti-Slc22A17 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Solute carrier family 22 member 17, 24p3 receptor, 24p3R, Brain-type organic cation transporter, Lipocalin-2 receptor, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor, NgalR, Slc22A17
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC22A17(51310)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Slc22A17 in SK-N-SH cell lysate with and without blocking peptide.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable