ABC338
Anti-IRGM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
IRGM Antibody, Immunity related GTPase family, IFL1, IRGM1, LRG47, LRG-47
Seleccione un Tamaño
397,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
397,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRGM(345611)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IRGM in human brain cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IRGM in 15 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable