Documentos clave
AB9880
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
HIP1
Seleccione un Tamaño
100 μL
459,00 €
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
459,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIP1(3092)
Especificidad
Huntingtin-interacting protein 1 (HIP1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~116 kDa on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Inmunógeno
Synthetic peptide
Aplicación
Anti-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) Antibody detects level of Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Western blot: 1:500-1:1,000 on P2 microsomal fraction from embryonic rat brain.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descripción de destino
116 kDa
Forma física
Format: Purified
Liquid
Almacenamiento y estabilidad
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany