AB356492M
Anti-Cas9 (Chicken Polyclonal)
from chicken
Sinónimos:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Seleccione un Tamaño
328,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
328,00 €
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
bacteria, Staphylococcus aureus
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgY
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells transfceted with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 40 µg of lysate from HEK293 cells transfected with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable